Merck
330282P
Avanti
Clickable Cholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Clickable Cholic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H45NO6
Molekulargewicht:
503.67
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.26
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (330282P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Click Chemistry
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)