Fortfahren mit
ATEH97BAE464
AstaTech, Inc.
4-THIA-5-AZASPIRO[2.4]HEPTANE 4,4-DIOXIDE
Synonym(e):
4-thia-5-azaspiro[2.4]heptane 4,4-dioxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H9O2N1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-9(8)5(1-2-5)3-4-6-9/h6H,1-4H2
Inchi Key
QVFDGKZVQNOJAF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
2-8 C
Country of Origin
US
Physical Form
Solid
Signalwort
Warning
Piktogramme
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)