Wichtige Dokumente
APO428498328
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3Cl2F3O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChIKey
WRNSEKNHEIXBES-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)