Wichtige Dokumente
AOB979588548
AOBChem
3-Bromo-5-ethyl-2-fluorobenzyl alcohol
About This Item
Iupac Name
(3-bromo-5-ethyl-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-2-6-3-7(5-12)9(11)8(10)4-6/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChIKey
MJKJWCXNYLSCHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33419.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)