Merck
Z805165
Sigma-Aldrich
Rundes Fenster aus Quarzglas
NaCl, diam. × thickness 22 mm × 4 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
NaCl
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchm. × Dicke
22 mm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
Präzise geschnitten und poliert.