Merck
Z764396
Briskheat heating tape, silicone rubber, grounded
W × L 1 in. × 8 ft, AC/DC input 240 V AC
Größe auswählen
1 EA
€ 327,00
€ 327,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 327,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102405
NACRES:
NB.76
€ 327,00
Check Cart for Availability
Aufnahme AC/DC
240 V (AC)
Materialien
silicone
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
BriskHeat BS0102080LGE
Parameter
0-232 °C temp. range
B × L
1 in. × 8 ft
Allgemeine Beschreibung
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • Maximum exposure temperature: 450°F (232°C)
  • Silicone rubber extruded outer sheath, fiberglass knitted and braided heating element construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Power density: 4.3 watts/in2 (0.007 watts/mm2)
  • Up to 392°F (150°C)
  • Moisture and chemical resistant
  • Temperature controller required
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)