Fortfahren mit
Z760331
Ohaus® MB-23 and MB-25 moisture analyzers
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Synonym(e):
moisture meters
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.030,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41111502
€ 2.030,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Ohaus® 80252472 EU
weighing capacity measuring range
110 g
parameter
50-160 °C temp. limit
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
platform diam.
90 mm
General description
The MB25 has a halogen lamp for fast, even heating.
The Moisture analyzers combine high quality construction and easy setup. The LCD display is backlit, and it has a standard RS232 port.
  • easy to clean design
  • heating chamber is low maintenance
  • compact footprint
Legal Information
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z760307OH30303304
description
Model MB25, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
description
Model MB23, AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
description
Model MB120, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, UK plug
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
W × H × depth
17 cm × 13 cm × 28 cm
W × H × depth
-
manufacturer/tradename
Ohaus® 80252472 EU
manufacturer/tradename
Ohaus® 80252470 EU
manufacturer/tradename
Ohaus® 30303304
weighing capacity measuring range
110 g
weighing capacity measuring range
110 g
weighing capacity measuring range
120 g, resolution: 0.001 g
parameter
50-160 °C temp. limit
parameter
50-160 °C temp. limit
parameter
-
platform diam.
90 mm
platform diam.
90 mm
platform diam.
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)