Merck
Z758094
AC adapter for BRAND® PLT unit
pkg of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
€ 59,60
€ 59,60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 59,60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
€ 59,60
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 703979
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Input: AC 100-240 V; 50/60 Hz, Output: DC 6,5 V, 800 mA
Sonstige Hinweise
BR703979 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)