Merck
Z743281
Julabo® adaptors
m16x1 female to npt 1/2 inch male, pack of 2
Synonym(e):
barbed adaptor
Größe auswählen
2 EA
€ 128,00
€ 128,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
€ 128,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 128,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Julabo 8891608
Allgemeine Beschreibung
For use with Julabo® circulators, adapter m16x1 female to npt 1/2 inch male, pack of 2.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)