Merck
Z743252
Julabo® bath tubing
metal (insulated with connector M16x1), L 1 m
Größe auswählen
1 EA
€ 308,00
€ 308,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 308,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 308,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Materialien
metal (insulated with connector M16x1)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8930221
Parameter
50 °C (200 °C)
Länge
1 m
Allgemeine Beschreibung
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)