Merck
Z743213
Julabo® Bad-Zubehör
immersion-height adjustable platform, for CORIO CD-200F and CD-BC26, pack of 1 ea
Größe auswählen
1 EA
€ 365,00
€ 365,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 365,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 365,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9970506
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel bath insert, variable shelf with adjustble height bath, for use with Julabo® CD-200F and CD-BC26.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)