Z743018
Julabo® CORIO™ CD heating circulator with open bath
CD-B19, capacity 14 L (19 L), temperature 20-150 °C, stainless steel bath, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Größe auswählen
€ 1.890,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 1.890,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel bath
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9012419
Temperaturmessbereich
20-150 °C
Kapazität
14 L (19 L)
Außenmaß B × L × H
38 cm × 58 cm × 42 cm
Öffnung B × L × H
30 cm × 35 cm × 15 cm
Allgemeine Beschreibung
Your advantages
- Models for internal and external applications
- Bright, white, easy to read display
- Very quiet
- Easy pump change-over between internal and external circulation
- USB connection
- High-quality bath tanks made of stainless steel
- Integrated drain screw (except B5)
Cooling coil and bath cover available as optional accessories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)