Merck
Z742971
Julabo® CORIO C open heating bath circulator
C-BT9, capacity 6 L (9 L), transparent plastic bath, temperature 20-100 °C, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Größe auswählen
1 EA
€ 1.120,00
€ 1.120,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.120,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
€ 1.120,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Materialien
transparent plastic bath
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 9011309
Temperaturmessbereich
20-100 °C
Kapazität
6 L (9 L)
Außenmaß B × L × H
32 cm × 38 cm × 38 cm
Öffnung B × L × H
23 cm × 15 cm × 15 cm
Allgemeine Beschreibung
Open heating bath circulators are designed for internal applications in the circulator bath.
CORIO C open heating bath circulators in this range are equipped with bath tanks made of Polycarbonat or stainless steel.
Available accessories include a variety of test tube racks, immersion-height adjustable platforms and cooling coils. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath tanks.
Rechtliche Hinweise
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)