Merck
Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
Größe auswählen
1 EA
€ 632,00
€ 632,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 632,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NC.21
€ 632,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
Holds 4 x tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific T5000-A-IS
Methode(n)
PCR: suitable
Allgemeine Beschreibung
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)