Z741386
Accuris™ Compact Balance
capacity 500 g, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonym(e):
laboratory balances, small balance, weighing balances
Größe auswählen
€ 411,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 411,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific W3300-500-GB
Messbereich
resolution: 0.01 g
Messbereich Wiegekapazität
500 g
Parameter
0.01 g readability
Kapazität
500 g
outside size
18.8 cm (7.5 in.) × 28 cm (11 in.) × 8 cm (3.1 in.)
Waagschalendurchm.
11.5 cm (4.5 in.)
Allgemeine Beschreibung
The Compact series includes 6 models covering a wide range of maximum weight capacities and come with a draft shield ring to prevent air currents from affecting measurements.
The larger capacity models (1000 g, 5000 g, and 10,000 g) do not include the draft shield ring.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)