Merck
Z740954
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 70 mL, O.D. × L 25 mm × 200 mm, round bottom
Größe auswählen
36 EA
€ 206,00
€ 206,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
36 EA
€ 206,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.11
€ 206,00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
Leistungsmerkmale
neck thread external thread
Verpackung
pack of 36 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × L
25 mm × 200 mm
Kapazität
70 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)