Merck
Z740554
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 5 mL, ungraduated
Größe auswählen
12 EA
€ 61,70
€ 61,70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
€ 61,70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
€ 61,70
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)