Z740533
KDS Legato™ 111, dual syringe nanoliter infuse/withdraw pump
AC/DC input 100 - 240 V AC, UK plug (3-pin)
Synonym(e):
dosing pump, infusion pump, pump infusion
Größe auswählen
€ 3.020,00
Größe auswählen
About This Item
€ 3.020,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant
accuracy± 0.5%
1 channel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 788111
Parameter
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
Größe
22.6 cm × 19.05 cm × 15 cm
Volumen
0.0005-10 mL
Gewicht
2.66 kg (5.9 lb)
Allgemeine Beschreibung
Features:
- Holds one or two syringes from 0.5 μL to 10 mL
- High resolution color touch screen
- Unparalled ease of use
- Touch pad "lock" feature
- LED light on front panel
- Full metal chassis
- Built in syringe table
- Up to 30 lbs linear force
- Advanced microstepping techniques
- Built in RS485 interface
- USB port
- I/O & TTL interface
- Continuous mode of operation
- Spill dam
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)