Merck
Z723134
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 52,40
€ 52,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 52,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 52,40
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD
25 mm
Kapazität
5 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)