Z694320
Troemner Lab-Frame fume hood kit with stainless steel rods
8 foot, 36 in. x 86 in.
Synonym(e):
laboratory clamps, laboratory support rods
Größe auswählen
€ 1.420,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 1.420,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Troemner 916248
Rahmen L × B
36 in. × 86 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
- 2 in. (51 mm) rods (qty 10)
- 12 in. (305 mm) rods (qty 3)
- 18 in. (457 mm) rods (qty 2)
- 36 in. (914 mm) rods (qty 8)
- 86 in. (2184 mm) rods (qty 4)
- Frame connectors (qty 45)
- Rod end connectors (qty 4)
- Lab-frame feet (qty 6)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)