Merck
Z684848
Ace cylindrical reaction flask
capacity 3 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
Größe auswählen
1 EA
€ 1.020,00
€ 1.020,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.020,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 1.020,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Materialien
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6518-16
Kapazität
3 L
Ventilgröße
0-10 mm , zero dead space
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)