Z678031
Finnpipette® F2 multichannel pipette
volume 5-50 μL
Größe auswählen
€ 1.210,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.210,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
12-channel
color-coded yellow
electronic: no
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Finn 4662050
Volumen
5-50 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Fully autoclavable
- Super blow-out piston with volumes of 50 μl and below
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)