Wichtige Dokumente
Z675008
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 230 V AC, for flask size, 1,000 mL
Größe auswählen
€ 550,00
Größe auswählen
About This Item
€ 550,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 1,000 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100B-TM109CE
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Ausgabe
380 W
Allgemeine Beschreibung
- Interior made from flexible fabrics
- Maximum 450°C internal operating temperature
All mantles include a 4ft, 3-wire cord and locking connector. A temperature controller is required for operation. The mantle covers the bottom half of single and multi-neck flasks allowing for full view of contents.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)