Z673250
Stuart™ Schmelzpunktröhrchen
Open both ends
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Materialien
soda-lime glass tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
Stuart SMP1/4
Durchmesser
1.3 mm
Röhrchen L
100 mm
Röhrchen AD × ID × Wandstärke
1.9 mm × 1.3 mm × 0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
Diese aus Sodaglass bestehenden Röhrchen lassen sich mit einem Bunsenbrenner leicht verschließen und teilen. Die Lieferung erfolgt in robusten Röhrchenhaltern.
Rechtliche Hinweise
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)