Merck
Z648892
Sigma-Aldrich
Suba-Seal® Septa
green rubber, Suba-Seal® 45, fits neck I.D., 22 mm, for use with 24/40 joints
Größe auswählen
100 EA
€ 262,00
€ 262,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 262,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32119211
NACRES:
NB.35
€ 262,00
Check Cart for Availability
Materialien
green rubber
Leistungsmerkmale
fits neck I.D. 22 mm
for use with 24/40 joints
Hersteller/Markenname
Suba-Seal® 45
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verschluß mit umlaufender Lippe, die den Behälterhals umschließt; dadurch wird in Verbindung mit der ringförmigen Lippe des Hohlstopfens eine doppelte Dichtung erzeugt. Die Lippen pressen sich gegen die Innenseite des Flaschenhalses und erzeugen so eine wirksame Dichtung.
Rechtliche Hinweise
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)