Merck
Z645214
IKA® M 21 spare cutter
M 21 spare cutter, stainless steel
Größe auswählen
1 EA
€ 108,00
€ 108,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 108,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.74
€ 108,00
Check Cart for Availability
Materialien
stainless steel
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 328200
Eignung
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel replacement bat for use with the IKA M 20 Universal Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 5.
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)