Merck
Z607231
Bohlender round-bottom flasks
capacity 100 mL,
no. of necks: 3
, side joint: ST/NS 14/23
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
PFA (Non-porous fluoropolymer)
round bottom flask
three-neck
Verbindung
center joint ST/NS neck29/32
side joint: ST/NS14/23
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bohlender A 156-12
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Parameter
≤250 °C temperature
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Rundkolben aus porenfreiem Fluor-Kunststoff PFA. Beständig gegen alle Arten von Chemikalien. Vakuumtauglich bis 30mbar, solange eine Arbeitstemperatur von 50°C nicht überschritten wird. Der mittlere Anschluß immer mit NS Schliff, die seitlichen Anschlüsse entweder mi NS oder GL-Verschraubung.
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH