Merck
Z569658
KDS syringe multi-rack for Legato series pumps
small
Synonym(e):
dosing pump syringe rack, infusion pump syringe rack
Größe auswählen
1 EA
€ 1.050,00
€ 1.050,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.050,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.01
€ 1.050,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
KD Scientific 78-8300
Allgemeine Beschreibung
Accommodates up to 6 x 30 to 60 mL syringes or up to ten 0.5 μL to 20 mL. Works with Legato 200, 210 and 210P.
Rechtliche Hinweise
Legato is a trademark of KD Scientific
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)