Merck
Z562548
LabJaws hook lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, nickel plated (zinc)
Größe auswählen
1 EA
€ 15,80
€ 15,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 15,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
€ 15,80
Check Cart for Availability
Materialien
nickel plated (zinc)
Hersteller/Markenname
Troemner 916128
Backenkapazität
0-13 mm , 0-51 inches
Allgemeine Beschreibung
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Rechtliche Hinweise
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)