Z555592
Aldrich® two-neck solvent storage flask
capacity 500 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PTFE stopcock, ST 24/40 joints.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)