Merck
Z551643
Chemat dispenser
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
air 80-100 psi
Leistungsmerkmale
CE compliant: no
Hersteller/Markenname
Chemat
Verfügbarkeit
not available in EU
B × H × T
8 1/4 in. × 9 1/2 in. × 4 in.
Allgemeine Beschreibung
Standard syringe included with dispenser has clear barrel and is 55mL capacity.
Air port: quick-connect
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)