Merck
Z548812
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-pouring funnel
stem L × O.D. 65 mm × 28 mm
Größe auswählen
1 EA
€ 216,00
€ 216,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 216,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 216,00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Schaft L × AD
65 mm × 28 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das fast geschlossene Ende mit den nur 2mm kleinen Bohrungen ermöglicht ein einfaches Aufgeben von Lösemitteln auf Chromatographiesäulen, ohne das Füllmaterial aufzuwirbeln! AD oben 75mm.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)