Merck
Z547662
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 4-8 μm, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 114,00
€ 114,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 114,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 114,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Kapazität
15 mL
Scheibendurchm.
20 mm
Porengröße
4-8 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)