Merck
Z546941
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 251,00
€ 251,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 251,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 251,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
140 mL
Scheibendurchm.
65 mm
Porengröße
25-50 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)