Merck
Z530301
Sigma-Aldrich
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Seitlicher Schlauchanschluß, mit Tropfspitze. Verbessert das Verdampfen von Lösungen unter reduziertem Druck. Einbau zwischen dem Kühler des Rotationsverdampfers und dem Vorratskolben. Der Standard-Vakuumanschluß des Rotationsverdampfers muß verschlossen werden.Der Adapter mit Kugelschliff 35/25 passend zu allen Büchi Rotationsverdampfern.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC