Merck
Z530271
Sigma-Aldrich
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: ST/NS 14/20
Größe auswählen
1 EA
€ 76,90
€ 76,90
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 76,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 76,90
Voraussichtliches Versanddatum26. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Seitlicher Schlauchanschluß, mit Tropfspitze. Verbessert das Verdampfen von Lösungen unter reduziertem Druck. Einbau zwischen dem Kühler des Rotationsverdampfers und dem Vorratskolben. Der Standard-Vakuumanschluß des Rotationsverdampfers muß verschlossen werden.Der Adapter mit Kugelschliff 35/25 passend zu allen Büchi Rotationsverdampfern.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)