Z529222
Shigemi Advanced NMR-Mikroröhrchen-System
matched with DMSO-d6, Shigemi DMS-005TJ, bottom L 12 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Shigemi NMR-Röhrchen
Größe auswählen
€ 279,00
Größe auswählen
About This Item
€ 279,00
Empfohlene Produkte
Materialien
glass tube
Hersteller/Markenname
Shigemi DMS-005TJ
Parameter
900 MHz frequency
Boden L
12 mm
Äußeres Probenröhrchen AD
5 mm
Größe
190 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Symmetrische NMR-Mikroröhrchensystem besteht aus einem Aussenröhrchen und einem Einsatz mit diesen Eigenschaften:
- Dünnere Glaswände im Probenbereich als das symmetrische Mikroröhrchen (0.20 mm vs 0.40 mm), wodurch die Probenkapazität im RF-Bereich um einen Faktor von 1.2 erhöht ist
- 16% höheres Signal-zu-Rauschen-Verhältnis als die symmetrischen Mikroröhrchen
- Trotz erhöhtem Probenvolumen können nur schwache Artefakte durch RF-Inhomogenität und eine erhöhte Sensitivität beobachtet werden
5 mm A.D. Röhrchen: Einsatz : 190.0 L × 4.1 mm A.D.; äusseres Röhrchen: 180.0 × 4.965 mm
8 mm A.D. Röhrchen: Einsatz : 200.0 L × 6.9 mm A.D.; äusseres Röhrchen: 190.0 × 8.0 mm.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)