Merck
Z517658
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Größe auswählen
1 EA
€ 1.540,00
€ 1.540,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.540,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 1.540,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Höhe
430 mm
Kapazität
100 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)