Merck
Z517577
Sigma-Aldrich
Aldrich® Rundkolben mit Hahn am Septum-Einlass
capacity 250 mL, with 2 mm glass stopcock, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
€ 188,00
€ 188,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 188,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 188,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit NS Schliff. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)