Fortfahren mit
Z516341
Aldrich® single-neck round-bottom flask, male
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
100 mL
Material:
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
Joint:
joint: ST/NS14/20
Packaging:
pack of 1
material
borosilicate glass , round bottom flask, single-neck
joint
joint: ST/NS14/20
sterility
non-sterile
feature
closure type Standard Taper Joint
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
capacity
100 mL
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)