Merck
Z504076
Laboratory brushes with PP handles
Beaker, brush diam. × L 3 in. × 6 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Gesamt L
16 in.
brush diam. × L
3 in. × 6 in.
Allgemeine Beschreibung
Handgriff aus PP, mit dauerhaften schwarzen Nylonborsten. Diese Bürsten zerkratzen weder empfindliche Materialien noch saugen sie Chemikalien oder Öle auf.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
Laborbürsten Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
Z281247
Laborbürsten
Laborbürsten Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Z281360
Laborbürsten
Laborbürsten Pipette, L 17 in., brush diam. × L 3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
Z281328
Laborbürsten
Laborbürsten Test tube, L 10 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 4 in.
Z281263
Laborbürsten
Laborbürsten Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
Z281336
Laborbürsten
Laborbürsten Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laborbürsten