Merck
Z281301
Laborbürsten
Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Größe auswählen
4 EA
€ 26,80
€ 26,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EA
€ 26,80
About This Item
UNSPSC-Code:
47131605
NACRES:
NB.35
€ 26,80
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 4 ea
Länge
12 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 in.
Allgemeine Beschreibung
Bürstenstiele aus Edelstahl, rostfrei. Borsten beständig gegen die meisten Säuren und Lösemittel. Material zugelassen von FDA und USDA.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)