Merck
Z503231
Sigma-Aldrich
Funnel holder
Double
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Materialien
high-density polyethylene
Leistungsmerkmale
Holds 1 x 25 to 152 mm diameter funnel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18242-0000
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aus HDPE. Für Trichter mit AD von 76 bis 152mm. Herausnehmbarer Reduzierring für Trichter mit AD 25 bis 76mm.