Merck
Z421588
Sigma-Aldrich
Aldrich® Doppelfunktion-Reiniger für NMR-Röhrchen
joint: ST/NS 29/32, single position
Größe auswählen
1 EA
€ 889,00
€ 889,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 889,00
About This Item
UNSPSC-Code:
47131800
NACRES:
SB.32
€ 889,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Allgemeine Beschreibung
Wäscht innen und aussen gleichzeitig
Schonende Reinigung, kein Zerbrechen
Hochdruckreinigung, dadurch geringer Lösemittelverbrauch
Für alle Röhrchen in Länge 7 oder 8 in., 5 mm
Optionaler Vorratsbehälter mit 1000 ml
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)