Merck
Z420565
Sigma-Aldrich
Coarse porous filter plate for Table-Top Buchner funnels
for Z420522
Größe auswählen
1 EA
€ 2.950,00
€ 2.950,00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 2.950,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.43
Porengröße:
90—130 μm
Scheibendurchm.:
36 in.
Materialien:
high-density polyethylene
Hersteller/Markenname:
Bel-Art H91462-4091
€ 2.950,00
Voraussichtliches Versanddatum25. März 2025
Materialien
high-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H91462-4091
Scheibendurchm.
36 in.
Farbe
none
Porengröße
90—130 μm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)