Merck
Z420042
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polypropylen-Pulvertrichter
top I.D. 150 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14660-0150
Schaft L
25 mm
Schaft AD
29 mm
Oberteil ID
150 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit 60° Winkel. Der gerade Auslauf verhindert das Verklumpen von Pulver. Dampfsterilisierbar bei 121°C.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1