Z118508
Scienceware® Polypropylen-Pulvertrichter
top I.D. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14681-0000
Schaft L
mm
Schaft AD
mm
Oberteil ID
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Trichter mit 60° Winkel. Der gerade Auslauf verhindert das Verklumpen von Pulver. Dampfsterilisierbar bei 121°C.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP