Merck
Z416762
Supelco
Flash-Chromatographiebaugruppe mit Gewindeverbindungen
capacity 2,000 mL, With fritted disc (porosity C), joint: ST/NS 45/50
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NC.05
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Kapazität
2,000 mL
Säule AD × L
76 mm × 560 mm
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Anwendung
Flash Chromatographie ist für schnelle, präparative Trennung bei mittlerer Auflösung geeignet. Erstmals beschrieben in: J. Org. Chem., 43, 2923 (1978), Trägermaterisl ist üblicherweise Kieselgel, in den letzten Jahren wurden auch zunehmend mit reversed phase Säulenmaterialien eingesetzt..
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the pressure that Product Z416762 Flash-chromatography assembly with threaded joints can withstand?
    1 answer
    1. Product Z416762 Flash-chromatography assembly with threaded joints can withstand pressures from 5 - 15 psi.