Merck
Z415529
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kurzweg-Destillieraufsatz mit ummanteltem Kondensator
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
Größe auswählen
1 EA
€ 619,00
€ 619,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 619,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
€ 619,00
Check Cart for Availability
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
Kondensator L
150 mm
Eintauchtiefe
50 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)