Merck
Z411817
Sigma-Aldrich
Welch® ChemStar vacuum pumps
AC/DC input 220 V AC, Model 1402N
Größe auswählen
1 EA
€ 5.090,00
€ 5.090,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 5.090,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105101
NACRES:
NB.79
€ 5.090,00
Check Cart for Availability
Beschreibung
vacuum pumping speed 160 L/min
vacuum pumping speed 5.6 ft3/min
Leistungsmerkmale
capacity 2.1 L oil
capacity 2.25 qt oil
fits tubing 13/16 in.
ISO exhaust and intake flange NW 25
Hersteller/Markenname
Welch
Parameter
0.0001 torr vacuum
525 rpm speed
L × B × H
17.8 in. (45.2 cm) × 9 in. (22.9 cm) × 12.6 in. (32 cm)
Gewicht
112 lb (51 kg)
Allgemeine Beschreibung
Die ChemStar Vakuumpumpen verfügen über alle wichtigen Merkmale, um selbst aggressive Gase zu fördern:
  • Hohe Toleranz gegen Kontamination: Großes Volumen an Pumpenöl im Umlauf
  • Gefertigt aus korrosionsfesten Werkstoffen: Viton®, PTFE, Edelstahl, vernickelte oder eloxierte Metallteile
  • Deutlich weniger Verschleiss: Drehzahl nur 580U/Min
  • Gasballast mit Stickstoff: entgast und kühlt das Pumpenöl
  • Einfaches Ansetzen von Zusatzbauteilen: Abscheider und Ölnebelfilter
220V models are CE compliant.
Rechtliche Hinweise
ChemStar is a trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)